Learn More
2-Chlorpyrimidin-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10285604
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10285604 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10492254 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10285604 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO08498DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 149849-92-3
Summenformel C5H3ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.541
MDL-Nummer MFCD06739041
InChI-Schlüssel YMDSUQSBJRDYLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyrimidine-4-carboxylicacid, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro, 4-carboxy-2-chloropyrimidine, 2-chloro-pyrimidine-4-carboxylic acid, 2-chloro-4-pyrimidinecarboxylic acid, pubchem21879, acmc-209d3c, ksc497g7f, 2-chloropyrimidin-4-carboxylic acid, 2-chloro-pyrimidine-4-carboxylicacid
PubChem CID 22135751
IUPAC-Name 2-Chlorpyrimidin-4-Carbonsäure
SMILES C1=CN=C(N=C1C(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloropyrimidine-4-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 158.54
Reinheit (%) 97%