Learn More
2-Chlorpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2- Chloropyridine is used as an intermediate chemical in the production of various pyrithione, for use in cosmetics, personal care products and pharmaceutical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Chloropyridin wird als Zwischenchemikalie bei der Herstellung verschiedener Pyrithione verwendet sowie in Kosmetika, Körperpflegeprodukten und pharmazeutischen Produkten.
Löslichkeit
In Wasser löslich (27 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloropyridine |
| Schmelzpunkt | -46°C |
| Dichte | 1.208 |
| pH | 6 bis 7 |
| Siedepunkt | 167°C to 170°C |
| Flammpunkt | 65°C (149°F) |
| Brechungsindex | 1.532 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN2822 |
| Beilstein | 105788 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Chloropyridine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Chloropyridine