missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlorpyridin-4-boronsäurepinakolester, 98 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 11414480
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11414480 1 g 1 Gramm
11424480 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11414480 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50070.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 458532-84-8
Summenformel C11H15BClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 239.506
MDL-Nummer MFCD04039870
InChI-Schlüssel UUEQDBHKMOFLDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloropyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-chloropyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, pyridine, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem16684
PubChem CID 5103408
IUPAC-Name 2-Chlor-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=NC=C2)Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 239.51
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.