Learn More
2-Chlorpyridin-4-boronsäurepinakolester, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 10613275
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10613275 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10613275 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00035DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloropyridine-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 458532-84-8
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C11H15BClNO2
MDL-Nummer MFCD04039870
Menge 1 g
Synonym 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloropyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-chloropyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, pyridine, 2-chloro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, pubchem16684
InChI-Schlüssel UUEQDBHKMOFLDP-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=NC=C2)Cl
IUPAC-Name 2-Chlor-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 239.506
PubChem CID 5103408
Formelmasse 239.51
Reinheit (%) 97%