Learn More
2-Chlorpyridin-3-Carboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460168
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460168 25 g 25 Gramm
15440168 1 g 1 Gramm
15450168 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460168 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53399.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 36404-88-3 | C6H4ClNO | 141.554 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36404-88-3
Summenformel C6H4ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 141.554
MDL-Nummer MFCD01315308
InChI-Schlüssel KHPAGGHFIDLUMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-formylpyridine, 2-chloronicotinaldehyde, 2-chloro-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-pyridine-3-carbaldehyde, chloro-2-formyl-3-pyridine, 2-chloropyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro, 2-chloro-3-pyridinecarbaldehyde, 2-chloro-3-pyridinecarboxyaldehyde, 2-chloro-pyridin-3-carbaldehyde
PubChem CID 737607
IUPAC-Name 2-Chlorpyridin-3-Carboxaldehyd
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 50°C to 54°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Formelmasse 141.56
Reinheit (%) 98%