Learn More
2-Chlorpyridin-3-carbonitril (2-Chloronicotinonitril), Mikromol™
Description
2-Chlorpyridin-3-carbonitril (2-Chlornicotinonitril)
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-3-cyanopyridine |
| CAS | 6602-54-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Chloro-3-cyanopyridine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C6 H3 Cl N2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, Nicotinonitrile, 2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, 2-Chloronicotinonitrile, 3-Cyano-2-chloropyridine, NSC 73287 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H3ClN2/c7-6-5(4-8)2-1-3-9-6/h1-3H |
| SMILES | Clc1ncccc1C#N |
| IUPAC-Name | 2-Chlorpyridin-3-Carbonitril |
| Show More |