Learn More
2-Chlorpyrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479342
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11479342 5 g 5 Gramm
11489342 25 g 25 Gramm
11499342 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479342 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10108.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 14508-49-7 | C4H3ClN2 | 114.53 g/mol
2-Chloropyrazine is used in cardiotonic, in biological, drug, flavoring and perfumery industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlorpyrazin wird in der kardiotonischen, biologischen, Medikamenten-, Aroma- und Parfümerie-Industrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14508-49-7
Summenformel C4H3ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 114.53
MDL-Nummer MFCD00006124
InChI-Schlüssel GELVZYOEQVJIRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloropyrazine, pyrazine, chloro, pyrazine, 2-chloro, 2-chloro-pyrazine, 2-chloro pyrazine, chioropyrazine, chloropyrazin, chloro-pyrazine, 6-chloropyrazine, 2-chloropyrazine
PubChem CID 73277
IUPAC-Name 2-Chlorpyrazin
SMILES ClC1=CN=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloropyrazine
Dichte 1.284
Siedepunkt 153°C to 154°C
Flammpunkt 57°C (134°F)
Brechungsindex 1.537
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 107019
Löslichkeitsinformationen Soluble in Methanol
Formelmasse 114.54
Reinheit (%) 98%