Learn More
2-Chlorpropionylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445967
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11445967
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24503.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 7623-09-8 | C3H4Cl2O | 126.96 g/mol
2-Chloropropionyl chloride is used as a reagent in the chemical surface fictionalization of parylene C. It is used in the synthesis of (±)-mintlactone, in the preparation of a poly(ethylene glycol) macro initiator & chlorine modified TiO2 nanoparticles, the ATRP initiators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlorpropionylchlorid wird als Reagenz in der chemischen Oberflächenfiktionalisierung von Parylol C verwendet. Es wird in der Synthese von (±)-Mintlacton, in der Herstellung eines Poly(Ethylenglycol)-Makroinitiators & Chlor modifizierten TiO2-Nanopartikeln, den ATRP-Initiatoren, verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln, aktiven Metallen, Basen, Wasser/Feuchtigkeiten fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7623-09-8
Summenformel C3H4Cl2O
Molekulargewicht (g/mol) 126.96
MDL-Nummer MFCD00000862
InChI-Schlüssel JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone
PubChem CID 111019
IUPAC-Name 2-Chlorpropanoylchlorid
SMILES CC(C(=O)Cl)Cl
Specifica
Chemischer Name oder Material 2-Chloropropionyl chloride
Dichte 1.308
Siedepunkt 109°C to 111°C
Flammpunkt 31°C (88°F)
Brechungsindex 1.44
Menge 25 g
UN-Nummer UN2920
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 126.97
Reinheit (%) 96%
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato