Learn More
2-Chlorpropansäure-2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl-Ester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloropropanoic Acid 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl Ester |
| CAS | 1043932-31-5 |
| Summenformel | C9H9ClO3S |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl 2-chloropropanoate (ACI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H9ClO3S/c1-5(10)9(11)13-8-6(2)12-4-3-7(8)14/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | S=C1C(OC(C(C)Cl)=O)=C(C)OC=C1 |
| IUPAC-Name | 2-Methyl-4-thioxo-4H-pyran-3-yl-2-chlorpropanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 232.68 |
| Formelmasse | 232 |