Learn More
2-Chlorpropan, TRC
Artikelnummer. 30349785
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30349785 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30349785 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37920550ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloropropane (Isopropylchloride)
CAS 75-29-6
Summenformel C3 H7 Cl
Menge 50 mL
Synonym Propane, 2-chloro- (8CI, 9CI, ACI), 2-Chloropropane (ACI), 2-Propyl chloride, Chlorodimethylmethane, Isoprid, Isopropyl chloride, LBL 2, Narcosop, R 280da, sec-Propyl chloride
InChI-Formel InChI=1S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
SMILES CC(C)Cl
IUPAC-Name 2-Chlorpropan
Molekulargewicht (g/mol) 78.54
Formelmasse 78.0236