Learn More
2-Chlorphenylhydrazin-Hydrochlorid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438106
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11438106 100 g 100 Gramm
11418106 5 g 5 Gramm
11428106 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438106 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14136.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 41052-75-9 | C6H8Cl2N2 | 179.04 g/mol
2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride is used to study intrinsic resistance of Mycobacterium smegmatis to fluoroquinolones, used for treatment of Mycobacterium tuberculosis. It may be used in pyrazoline synthesis. It can be used to produce N-azepan-2-ylidene-N'-(2-chloro-phenyl)-hydrazine with 7-methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine at heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlorphenylhydrazinhydrochlorid wird zur Untersuchung der intrinsischen Resistenz von Mycobacterium smegmatis gegenüber Fluorchinolonen, die zur Behandlung von Mycobacterium tuberculosis verwendet werden, verwendet. Es kann in der Pyrazolin-Synthese verwendet werden. Es kann verwendet werden, um N-Azepan-2-Ylidene-N′-(2-Chlor-phenyl)-Hydrazin mit 7-Methoxy-3,4,5,6-Tetrahydro-2H-Azepin beim Erhitzen zu produzieren.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41052-75-9
Summenformel C6H8Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 179.04
MDL-Nummer MFCD00012928
InChI-Schlüssel ADODRSVGNHNKAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 2-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, o-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-2-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, o-chlorophenylhydrazine hcl, 2-chloro phenyl hydrazine hydrochloride, 2-chlorophenylhydrazine, chloride, hydrazine, 2-chlorophenyl-, monohydrochloride, 2-chlorophenylhydrazinehydrochloride
PubChem CID 443287
ChEBI CHEBI:1046
IUPAC-Name (2-Chlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼201°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 3699381
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 179.05
Reinheit (%) 97%