Learn More
2-Chlorphenylhydrazin-Hydrochlorid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10133340 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10133340 5 g Glasflasche 5 Gramm
10563501 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10133340 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 149140050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 41052-75-9 | C6H8Cl2N2 | 179.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41052-75-9
Summenformel C6H8Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 179.04
MDL-Nummer MFCD00012928
InChI-Schlüssel ADODRSVGNHNKAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 2-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, o-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-2-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, o-chlorophenylhydrazine hcl, 2-chloro phenyl hydrazine hydrochloride, 2-chlorophenylhydrazine, chloride, hydrazine, 2-chlorophenyl-, monohydrochloride, 2-chlorophenylhydrazinehydrochloride
PubChem CID 443287
ChEBI CHEBI:1046
IUPAC-Name (2-Chlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 186°C to 188°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4NHNH2·HCl
Menge 5 g
Beilstein 15, 422
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 179.05
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flocken