Learn More
2-Chlorphenylacetonitril, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434574
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434574 50 g 50 Gramm
11424574 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434574 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13176.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2856-63-5 | C8H6ClN | 151.593 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2856-63-5
Summenformel C8H6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 151.593
MDL-Nummer MFCD00001898
InChI-Schlüssel MRDUURPIPLIGQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzyl cyanide, 2-chlorophenylacetonitrile, 2-2-chlorophenyl acetonitrile, o-chlorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-chloro, 2-chlorobenzeneacetonitrile, 2-chlorobenzylcyanide, 2-chlorophenyl acetonitrile, o-chlorophenyl acetonitrile, acetonitrile, o-chlorophenyl
PubChem CID 76112
IUPAC-Name 2-(2-Chlorphenyl)Acetonitril
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC#N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorophenylacetonitrile
Schmelzpunkt 21°C to 24°C
Siedepunkt 240°C to 242°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.544
Menge 50 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2043683
Formelmasse 151.6
Reinheit (%) ≥98%