Learn More
(2-Chlorphenyl)trichlormethan, Mikromol™
Artikelnummer. 17983776
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17983776 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17983776 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0015.08
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2-Chlorphenyl)trichlormethan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha,alpha,alpha-2-Tetrachlorotoluene
CAS 2136-89-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile alpha,alpha,alpha-2-Tetrachlorotoluene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H4 Cl4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym (2-Chlorophenyl)trichlormethane
InChI-Formel InChI=1S/C7H4Cl4/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
SMILES Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-Name 1-Chlor-2-(trichlormethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 229.92
Menge 100 mg
Formelmasse 227,9067 g/mol