Learn More
2-Chlorphenylphosphorodichloridat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490423
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490423 25 g 25 Gramm
11480423 5 g 5 Gramm
11400433 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490423 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11505.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 15074-54-1 | C6H4Cl3O2P | 245.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15074-54-1
Summenformel C6H4Cl3O2P
Molekulargewicht (g/mol) 245.42
MDL-Nummer MFCD00009704
InChI-Schlüssel VLDPXPPHXDGHEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenyl phosphorodichloridate, 2-chlorophenyl dichlorophosphate, o-chlorophenyl dichlorophosphate, phosphorodichloridic acid, 2-chlorophenyl ester, o-chlorophenyl phosphorodichloridate, 2-chlorophenyl phosphoric acid dichloride, 2-chlorophenyl chlorophosphonochloridate, acmc-20anxn, o-chlorophenylphosphonyl dichloride, 2-chlorophenyl dichloridophosphate #
PubChem CID 84775
IUPAC-Name 1-chlor-2-dichlorphosphoryloxybenzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OP(=O)(Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorophenyl phosphorodichloridate
Dichte 1.491
Siedepunkt 82°C to 84°C (0.4 mmHg)
Flammpunkt 105°C (221°F)
Brechungsindex 1.538
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 911009
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 245.43
Reinheit (%) ≥98%