Learn More
(2-Chlorphenyl)methansulfonylchlorid, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10536863
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10536863 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10441504 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10536863 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07829DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-03-2027
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 77421-13-7
Summenformel C7H6Cl2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 225.08
MDL-Nummer MFCD04116369
InChI-Schlüssel CHPZYFXSICSCNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 2-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, chloro 2-chlorophenyl methyl sulfone, pubchem5500, acmc-1bfc0, 2-chlorobenzylsulfonyl chloride, benzenemethanesulfonylchloride, 2-chloro, 2-chloro-phenyl methanesulfonyl chloride, 2-chlorophenyl methane-sulfonyl chloride
PubChem CID 2757801
IUPAC-Name (2-chlorphenyl)methansulfonylchlorid
SMILES ClC1=CC=CC=C1CS(Cl)(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material (2-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Menge 1 g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 97%
Formelmasse 225.09
Reinheit (%) 97%