Learn More
2-Chlorphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484063
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484063 5000 g 5000 Gramm
11474063 250 g 250 Gramm
11464063 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484063 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10311.0I
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95-57-8 | C6H5ClO | 128.555 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-57-8
Summenformel C6H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 128.555
MDL-Nummer MFCD00002159
InChI-Schlüssel ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chlorophenol, phenol, 2-chloro, 2-hydroxychlorobenzene, o-chlorphenol, o-chlorophenic acid, phenol, o-chloro, 2-chloro-1-hydroxybenzene, chlorophenol, septi-kleen, 2-chloro-phenol
PubChem CID 7245
ChEBI CHEBI:47083
IUPAC-Name 2-Chlorphenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorophenol
Schmelzpunkt 7°C to 8°C
Dichte 1.26
Siedepunkt 175°C to 176°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Geruch Phenol-like
Brechungsindex 1.559
Menge 5000 g
UN-Nummer UN2021
Beilstein 1905114
Merck Index 14,2154
Formelmasse 128.56
Reinheit (%) 99%