Learn More
2-Chlorphenethylalkohol, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 186190250
Additional Details : CAS : 19819-95-5 Gewicht : 0.07500kg
Menge 25g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10038511
  • 110.00 CHF / 25 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 3
Chemische Identifikatoren
19819-95-5
156.61
IWNHTCBFRSCBQK-UHFFFAOYSA-N
88266
C1=CC=C(C(=C1)CCO)Cl
C8H9ClO
MFCD00002888
2-2-chlorophenyl ethanol, 2-chlorophenethyl alcohol, benzeneethanol, 2-chloro, 2-chlorophenethylalcohol, 2-2-chlorophenyl ethan-1-ol, o-chlorophenethyl alcohol, o-chlorophenethylic alcohol, o-chlorophenylmethylcarbinol, chlorobenzene-ethanol, 2-chlorobenzeneethanol
2-(2-Chlorphenyl)ethanol
Spezifikation
2-Chlorophenethylalcohol
>110°C
Glasflasche
1.19
Farblos
98%
97.5
97.5% min. (GC)
ClC6H4CH2CH2OH
2-2-chlorophenyl ethanol, 2-chlorophenethyl alcohol, benzeneethanol, 2-chloro, 2-chlorophenethylalcohol, 2-2-chlorophenyl ethan-1-ol, o-chlorophenethyl alcohol, o-chlorophenethylic alcohol, o-chlorophenylmethylcarbinol, chlorobenzene-ethanol, 2-chlorobenzeneethanol
C1=CC=C(C(=C1)CCO)Cl
156.61
156.61
98%
1.1900g/mL
Authentic
1.5495 to 1.5515
84.0°C to 85.0°C (3.0mmHg)
25g
19819-95-5
100.0
C8H9ClO
MFCD00002888
IWNHTCBFRSCBQK-UHFFFAOYSA-N
2-(2-Chlorphenyl)ethanol
88266
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate