Learn More
2-Chlornicotinoylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloronicotinoyl chloride |
| Schmelzpunkt | 38°C to 42°C |
| Siedepunkt | 98°C to 100°C (2 mmHg) |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Beilstein | 119022 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Formelmasse | 176 |
| Reinheit (%) | ≥98% |