Learn More
2-Chlornicotinoylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418893
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11418893
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11048.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 49609-84-9 | C6H3Cl2NO | 176.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 49609-84-9
Summenformel C6H3Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 176.00
MDL-Nummer MFCD00051677
InChI-Schlüssel RXTRRIFWCJEMEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloronicotinoyl chloride, 2-chloro-nicotinoyl chloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, 2-chloro, 2-chloronicotinylchloride, pubchem2599, acmc-209kgw, chloronicotinoyl chloride, 2-chloronicotinoylchloride, 2-chloro nicotinoyl chloride, 2-chloronicotinic acid chloride
PubChem CID 2774541
IUPAC-Name 2-Chloropyridin-3-Carbonylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=CC=CN=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloronicotinoyl chloride
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Siedepunkt 98°C to 100°C (2 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 119022
Formelmasse 176
Reinheit (%) ≥98%