Learn More
2-Chlornicotinamid, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-89641
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
10366-35-5
C6H5ClN2O
156.57
MFCD00006237
ZQZAHPFFZWEUCL-UHFFFAOYSA-N
2-chloronicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 2-chloro, chloronicotinamide, 2-chloro-nicotinamide, acmc-1bvtu, nicotinamide, 2-chloro, 2-chloronicotinic acid amide, ksc492e7f, 2-chloro-3-pyridinecarboxamide
82588
2-Chlorpyridin-3-carboxamid
C1=CC(=C(N=C1)Cl)C(=O)N
10366-35-5
C6H5ClN2O
156.57
MFCD00006237
ZQZAHPFFZWEUCL-UHFFFAOYSA-N
2-chloronicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 2-chloro, chloronicotinamide, 2-chloro-nicotinamide, acmc-1bvtu, nicotinamide, 2-chloro, 2-chloronicotinic acid amide, ksc492e7f, 2-chloro-3-pyridinecarboxamide
82588
2-Chlorpyridin-3-carboxamid
C1=CC(=C(N=C1)Cl)C(=O)N
Chemischer Name oder Material 2-Chloronicotinamide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 162°C to 166°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl(C5H3N)CONH2
Menge 5 g
Beilstein 22, II, 36
Formelmasse 156.57
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloronicotinamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.