Learn More
2-Chlornaphthalin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloronaphthalene |
| CAS | 91-58-7 |
| Summenformel | C10 H7 Cl |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Naphthalene, 2-chloro-, 2-Chloronaphthalene, PCN 2, β-Chloronaphthalene, 2-Monochloronaphthalene, 2-MonoCN, 2-MCN, PCN-2 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H7Cl/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H |
| SMILES | Clc1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC-Name | 2-Chlornaphthalin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 162.62 |
| Formelmasse | 162.0236 |