Learn More
2-Chlornaphthalin, TRC
Artikelnummer. 30363056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30363056 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30363056 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37373025G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloronaphthalene
CAS 91-58-7
Summenformel C10 H7 Cl
Menge 25 g
Synonym Naphthalene, 2-chloro-, 2-Chloronaphthalene, PCN 2, β-Chloronaphthalene, 2-Monochloronaphthalene, 2-MonoCN, 2-MCN, PCN-2
InChI-Formel InChI=1S/C10H7Cl/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
SMILES Clc1ccc2ccccc2c1
IUPAC-Name 2-Chlornaphthalin
Molekulargewicht (g/mol) 162.62
Formelmasse 162.0236