Learn More
2-Chloronaphthalin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10289780 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10289780 5 g Glasflasche 5 Gramm
10299780 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10289780 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 404840050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 91-58-7 | C10H7Cl | 162.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-58-7
Summenformel C10H7Cl
Molekulargewicht (g/mol) 162.62
MDL-Nummer MFCD00035731
InChI-Schlüssel CGYGETOMCSJHJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 2-chloro, 2-chloro naphthalene, beta-chloronaphthalene, halowax, 2-chlornaftalen, rcra waste number u047, 2-chloro-naphthalene, .beta.-chloronaphthalene, 2-chlornaftalen czech, unii-49o81u3iti
PubChem CID 7056
IUPAC-Name 2-Chlornaphthalin
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloronaphthalene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 57°C to 60°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 256°C
Flammpunkt 125°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 2152
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,ether and chloroform
Formelmasse 162.62
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloronaphthalene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.