Learn More
2-(Chlormethyl)chinolinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30353851
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30353851 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30353851 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36882510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Chloromethyl)quinoline Hydrochloride
CAS 3747-74-8
Summenformel C10H9Cl2N
Menge 10 g
Synonym 2-(Chloromethyl)quinoline Monohydrochloride, 2-Chloromethylchinoline Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C10H8ClN.ClH/c11-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)12-9;/h1-6H,7H2;1H
SMILES Cl.ClCc1ccc2ccccc2n1
IUPAC-Name 2-(Chlormethyl)chinolin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 214.09
Formelmasse 213.0112