Learn More
2-(Chlormethyl)chinolinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-88451
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
3747-74-8
C10H8ClN·HCl
214.1
MFCD00012734
WDETYCRYUBGKCE-UHFFFAOYSA-N
2-chloromethyl quinoline hydrochloride, 2-chloromethylquinoline hydrochloride, 2-chloromethyl quinoline hcl, 2-chloromethyl quinolinehydrochloride, 2-chloromethyl-quinoline hydrochloride, quinoline, 2-chloromethyl-, hydrochloride, acmc-209it8, ksc494s0b, 2-chloromethyl quinoline-hcl, 2-chloromethyl quinoline.hcl
3083823
2-(Chlormethyl)chinolin;hydrochlorid
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)CCl.Cl
3747-74-8
C10H8ClN·HCl
214.1
MFCD00012734
WDETYCRYUBGKCE-UHFFFAOYSA-N
2-chloromethyl quinoline hydrochloride, 2-chloromethylquinoline hydrochloride, 2-chloromethyl quinoline hcl, 2-chloromethyl quinolinehydrochloride, 2-chloromethyl-quinoline hydrochloride, quinoline, 2-chloromethyl-, hydrochloride, acmc-209it8, ksc494s0b, 2-chloromethyl quinoline-hcl, 2-chloromethyl quinoline.hcl
3083823
2-(Chlormethyl)chinolin;hydrochlorid
C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=N2)CCl.Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 183.0°C to 187.0°C
Farbe Cremefarben nach gelb oder rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear
Formelmasse 214.1
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.