Learn More
2-(Chlormethyl)benzimidazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497226
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497226 25 g 25 Gramm
11487226 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497226 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25548.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4857-04-9 | C8H7ClN2 | 166.61 g/mol
2-(Chloromethyl)benzimidazole is used as intermediate in pharmaceutical , in organic synthesis .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Chlormethyl)benzimidazol wird als Zwischenprodukt in der Pharmazie und organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4857-04-9
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Chloromethyl)benzimidazole
Schmelzpunkt 141°C to 143°C (decomposition)
Summenformel C7H5ClN2
MDL-Nummer MFCD00051944
Menge 25 g
Synonym 2-chlorobenzimidazole, 2-chloro-1h-benzo d imidazole, 1h-benzimidazole, 2-chloro, 2-chloro-1h-benzoimidazole, 2-chloro-1h-1,3-benzodiazole, benzimidazole, 2-chloro, 2-chloro-1h-1,3-benzimidazole, 2-chlorobenzoimidazole, pubchem7598, 2-chloro benzimidazole
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel AYPSHJCKSDNETA-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=NC2=CC=CC=C2N1
IUPAC-Name 2-Chlor-1H-Benzimidazol
Molekulargewicht (g/mol) 152.58
PubChem CID 78572
Formelmasse 166.61
Reinheit (%) 96%