Learn More
2-Chlormethyl-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10657952 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10657952 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10657952 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 354710010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloromethyl-5-(4-methoxyphenyl)-1, 3, 4-oxadiazole
Namenshinweis 98%
CAS 24023-71-0
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 91°C to 95°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H9ClN2O2
MDL-Nummer MFCD01230030
Menge 1 g
Synonym 2-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl-1,3,4-oxadiazole, 4-5-chloromethyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl anisole, 1,3,4-oxadiazole, 2-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl, 2-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl-1?3?4-oxadiazole, 2-chloromethyl-5-4-methoxy-phenyl-1,3,4 oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole,2-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl, 1-5-chloromethyl 1,3,4-oxadiazol-2-yl-4-methoxybenzene, 2-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl-1,2,4-oxadiazole
InChI-Schlüssel GEHIXSKXGCIKJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(CCl)O1
IUPAC-Name 2-(chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Molekulargewicht (g/mol) 224.64
PubChem CID 2734194
Formelmasse 224.65
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloromethyl-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.