Learn More
2-Chlormethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348766
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348766 25 g 25 Gramm
11338766 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348766 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19453.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 86604-75-3 | C9H13Cl2NO | 222.109 g/mol
2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chloromethyl-4 -Methoxy-3,5-Dimethylpyridinhydrochlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86604-75-3
Summenformel C9H13Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 222.109
MDL-Nummer MFCD00277472
InChI-Schlüssel LCJDHJOUOJSJGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxy pyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-3,5-dimethyl-4 methoxypyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hcl, pyridine, 2-chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride, 2-chloromethyl-3,5-dimethyl-4-pyridinyl methyl ether hydrochloride, pubchem2236
PubChem CID 11694258
IUPAC-Name 2-(Chloromethyl)-4-Methoxy-3,5-Dimethylpyridin;hydrochlorid
SMILES CC1=CN=C(C(=C1OC)C)CCl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
Schmelzpunkt ∽128°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 5359162
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 222.12
Reinheit (%) 98%