Learn More
2-Chlormethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridinhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30462241
Change view
Click to view available options
Menge:
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30462241 4 x 25 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462241 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0095.5500254AMP
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Chlormethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridinhydrochlorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride
CAS 86604-75-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C9 H12 Cl N O . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride (1:1), Pyridine, 2-(chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride (9CI), 2-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, 2-(Chloromethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride, 3,5-Dimethyl-2-chloromethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, Cc-993
InChI-Formel InChI=1S/C9H12ClNO.ClH/c1-6-5-11-8(4-10)7(2)9(6)12-3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
Lösungstyp Neat
SMILES Cl.COc1c(C)cnc(CCl)c1C
IUPAC-Name 2-(Chloromethyl)-4-Methoxy-3,5-Dimethylpyridin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 222.11
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 221.0374 g/mol