missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Chlormethoxy)ethyltrimethylsilan, tech. 90 %, stab. Mit 0.3 % N-Ethyldiisopropylamin, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15485275
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15485275 1 g 1 Gramm
15495275 5 g 5 Gramm
15405285 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15485275 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55074.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 76513-69-4 | C6H15ClOSi | 166.72 g/mol

2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane is used in the preparation of SEM [2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl]-ethers. It serves as a phenol protecting group in the synthesis of laterifluorones. Further, it reacts with 1H-imidazole to prepare 1-(2-trimethylsilanyl-ethoxymethyl)-1H-imidazole.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
2-(Chloromethoxy)-Ethyltrimethylsilan wird bei der Herstellung von SEM [2-(Trimethylsilyl)ethoxy]methyl]-Ether verwendet. Es dient als Phenolschutzgruppe bei der Synthese von Laterifluoronen. Darüber hinaus reagiert es mit 1H-Imidazol zur Zubereitung von 1-(2-Trimethylsilanyl-ethoxymethyl)-1H-Imidazol.

Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 76513-69-4
Summenformel C6H15ClOSi
Molekulargewicht (g/mol) 166.72
MDL-Nummer MFCD00009919
InChI-Schlüssel BPXKZEMBEZGUAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trimethylsilyl ethoxymethyl chloride, 2-chloromethoxy ethyl trimethylsilane, sem-chloride, 2-trimethylsilyl ethoxymethylchloride, sem-cl, 2-chloromethyl 2-trimethylsilyl ethyl ether, semcl, 2-chloromethoxy ethyl-trimethylsilane, 2-trimethysilyl-ethoxymethyl chloride
PubChem CID 2724271
IUPAC-Name 2-(Chlormethoxy)ethyl-trimethylsilan
SMILES C[Si](C)(C)CCOCCl

Spezifikation

Siedepunkt 170°C to 172°C
Chemischer Name oder Material 2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane
Namenshinweis stabilized with 0.3% N-ethyldiisopropylamine
Menge 1 g
Strukturformel (CH3)3SiCH2CH2OCH2Cl
UN-Nummer UN2920
Beilstein 3587289
Flammpunkt 46°C (115°F)
Formelmasse 166.72
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Brechungsindex 1.435
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.942
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.