Learn More
2-Chloromalonaldehyde, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloromalonaldehyde |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H3ClO2/c4-3(1-5)2-6/h1-3H |
| Formelmasse | 105.982 |