Learn More
2-Chloromalonaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10396441 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10396441 10 g Glasflasche 10 Gramm
10013810 1 g Glasflasche 1 Gramm
10697943 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10396441 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 330120100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 36437-19-1 | C3H3ClO2 | 106.5 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36437-19-1
MDL-Nummer MFCD01320489
InChI-Schlüssel KTRZQCIGJUWSGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromalonaldehyde, chloromalonaldehyde, propanedial, chloro, chloromalonalde-hyde, 2-chloro-malonaldehyde, propanedial, 2-chloro, 2-chloropropane-1,3-dial, chloromalonaldehyde; chloromalondialdehyde; chloromalonic dialdehyde;2-chloromalonaldehyde
PubChem CID 147646
IUPAC-Name 2-Chlorpropandial
SMILES C(=O)C(C=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-chloromalonaldehyde
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 140.0°C to 145.0°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H3ClO2
Strukturformel ClCH(CHO)2
Menge 10 g
Molekulargewicht (g/mol) 106.505
Formelmasse 106.5
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver