Learn More
2-Chloromalonaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10013810
30.66 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
36437-19-1
MFCD01320489
KTRZQCIGJUWSGE-UHFFFAOYSA-N
2-chloromalonaldehyde, chloromalonaldehyde, propanedial, chloro, chloromalonalde-hyde, 2-chloro-malonaldehyde, propanedial, 2-chloro, 2-chloropropane-1,3-dial, chloromalonaldehyde; chloromalondialdehyde; chloromalonic dialdehyde;2-chloromalonaldehyde
147646
2-Chlorpropandial
C(=O)C(C=O)Cl
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
36437-19-1
MFCD01320489
KTRZQCIGJUWSGE-UHFFFAOYSA-N
2-chloromalonaldehyde, chloromalonaldehyde, propanedial, chloro, chloromalonalde-hyde, 2-chloro-malonaldehyde, propanedial, 2-chloro, 2-chloropropane-1,3-dial, chloromalonaldehyde; chloromalondialdehyde; chloromalonic dialdehyde;2-chloromalonaldehyde
147646
2-Chlorpropandial
C(=O)C(C=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-chloromalonaldehyde
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 140.0°C to 145.0°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H3ClO2
Strukturformel ClCH(CHO)2
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform,benzene,dimethylsulfoxide
Molekulargewicht (g/mol) 106.5
Formelmasse 106.5
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver