Learn More
2-Chloroimidazo[1,2-a]Pyridin-6-Karbonitril, TRC
Artikelnummer. 30353666
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30353666 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30353666 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC3829302.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1019020-03-1
Summenformel C8H4N3Cl
Molekulargewicht (g/mol) 177.59
IUPAC-Name 2-Chloroimidazo[1,2-a]Pyridin-6-Karbonitril
SMILES Clc1cn2cc(ccc2n1)C#N
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H4ClN3/c9-7-5-12-4-6(3-10)1-2-8(12)11-7/h1-2,4-5H
Formelmasse 177.0094