Learn More
2-Chlorethylphosphonsäure, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10685901 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10685901 1 g Glasflasche 1 Gramm
10227750 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10685901 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 301630010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 16672-87-0 | C2H6ClO3P | 144.49 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16672-87-0
Summenformel C2H6ClO3P
Molekulargewicht (g/mol) 144.49
MDL-Nummer MFCD00002142
InChI-Schlüssel UDPGUMQDCGORJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethephon, 2-chloroethyl phosphonic acid, ethrel, chlorethephon, bromeflor, camposan, 2-cepa, phosphonic acid, 2-chloroethyl, 2-chloroethanephosphonic acid, etheverse
PubChem CID 27982
ChEBI CHEBI:52741
IUPAC-Name (2-chloroethyl)phosphonic acid
SMILES OP(O)(=O)CCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroethylphosphonic acid
Namenshinweis tech., 90%
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 74.0°C to 75.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 3787
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: slightly soluble in benzene,toluene,propylene glycol,practically insoluble in petroleum ether,practically insoluble in petroleum ether,freely soluble in ethanol,methanol,acetone,ethy
Formelmasse 144.51
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Pulver