Learn More
2-Chlorethylaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30356155
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30356155 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30356155 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36758525G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroethanamine Hydrochloride
CAS 870-24-6
Summenformel C2 H6 Cl N . Cl H
Menge 25 g
Synonym 2-Chloroethanamine hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, 2-chloro-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 1-Amino-2-chloroethane hydrochloride, 2-Aminoethyl chloride hydrochloride, 2-Chloroethanamine hydrochloride, 2-Chloroethylamine hydrochloride, 2-Chloroethylamine monohydrochloride, β-Chloroethylamine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C2H6ClN.ClH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
SMILES Cl.NCCCl
IUPAC-Name 2-Chloroethanamin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 115.99
Formelmasse 114.9956