Learn More
2-Chlorethylaminhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497117
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11497117 1000 g 1000 Gramm
11407127 50 g 50 Gramm
11417127 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14455.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 870-24-6 | C2H7Cl2N | 115.99 g/mol
2-chloroethylamine hydrochloride is used as an intermediate in active pharmaceutical ingredients and dyes. It is also used in organic synthesis. Further, it is employed as a derivatizing reagent for amino acids, dipeptides and nucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlorethylaminhydrochlorid wird als Zwischenprodukt in pharmazeutischen Wirkstoffen und Farbstoffen verwendet. Es wird auch in der organischen Synthese verwendet. Wird zudem als Derivatisierungsreagenz für Aminosäuren, Dipeptide und Nukleotide eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 870-24-6
Summenformel C2H7Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 115.99
MDL-Nummer MFCD00012887,MFCD00137399
InChI-Schlüssel ONRREFWJTRBDRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethylamine hydrochloride, 2-chloroethanamine hydrochloride, 1-amino-2-chloroethane hydrochloride, ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride, 2-aminoethyl chloride hydrochloride, ethanamine, 2-chloro-, hydrochloride 1:1, 2-chloroethan-1-amine hydrochloride, chlorethamine hydrochloride, 2-chloro-ethylamine hydrochloride, chlorethamine hcl
PubChem CID 9793737
IUPAC-Name 2-Chloroethanamin;hydrochlorid
SMILES [Cl-].[NH3+]CCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroethylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 143°C to 148°C
pH 2 to 3
Geruch Geruchsneutral
Menge 1000 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3590304
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 115.99
Reinheit (%) ≥98%