Learn More
2-Chlorethylphenylsulfid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440867 25 g 25 Gramm
11430867 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23265.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5535-49-9 | C8H9ClS | 172.67 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5535-49-9
Summenformel C8H9ClS
Molekulargewicht (g/mol) 172.67
MDL-Nummer MFCD00013691
InChI-Schlüssel QDXIHHOPZFCEAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl phenyl sulfide, 2-chloroethyl phenyl sulfane, 2-chloroethyl sulfanyl benzene, 2-chloroethyl thio benzene, 2-chloroethylphenylsulfide, benzene, 2-chloroethyl thio, 2-phenylthio ethyl chloride, 2-phenylthioethylchloride, acmc-1axe6
PubChem CID 21702
IUPAC-Name [(2-chloroethyl)sulfanyl]benzene
SMILES ClCCSC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroethyl phenyl sulfide
Dichte 1.178
Siedepunkt 245°C
Flammpunkt 104°C (220°F)
Brechungsindex 1.583
Menge 25 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 1907116
Formelmasse 172.68
Reinheit (%) 98%