Learn More
2-Chlorethylmethylether, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloroethyl Methyl Ether |
| CAS | 627-42-9 |
| Summenformel | C3H7ClO |
| Menge | 100 g |
| Synonym | 1-Chloro-2-(methyloxy)ethane, 1-Chloro-2-methoxyethane, 2-Chloro-1-methoxyethane, 2-Methoxyethyl Chloride, Ethylenechlorohydrin Methyl Ether, Methyl 2-Chloroethyl Ether, R-E 280 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H7ClO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | COCCCl |
| IUPAC-Name | 1-Chlor-2-Methenoxyethan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 94.54 |
| Formelmasse | 94.0185 |