Learn More
2-Chlorethylmethylether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471077
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11471077 500 g 500 Gramm
11451077 25 g -
11461077 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471077 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24081.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 627-42-9 | C3H7ClO | 94.54 g/mol
2-Chloroethyl methyl ether was used in the synthesis of acyclic nucleosides of thieno[2,3-d] pyrimidine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlorethylmethylether wurde bei der Synthese azyklischer Nukleoside von Thieno[2,3-d]-Pyrimidinderivaten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 60 g/l bei 20 °C.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Basen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-42-9
Summenformel C3H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 94.54
MDL-Nummer MFCD00000972
InChI-Schlüssel XTIGGAHUZJWQMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl methyl ether, 2-methoxyethyl chloride, ethane, 1-chloro-2-methoxy, 2-chloroethylmethylether, unii-u890tj10ym, chloro-2-methoxyethane, chloroethyl-methyl ether, 1-chloro-2-methoxy-ethane, ether, 2-chloroethyl methyl
PubChem CID 12316
IUPAC-Name 1-Chlor-2-Methenoxyethan
SMILES COCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroethyl methyl ether
Dichte 1.04
Siedepunkt 89°C to 90°C
Flammpunkt 8°C (46°F)
Strukturformel CH3OCH2CH2Cl
Brechungsindex 1.409
Menge 500 g
UN-Nummer UN3271
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 60g/L at 20°C.
Formelmasse 94.54
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.