Learn More
2-Chlorethylmethylether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Chloroethyl methyl ether was used in the synthesis of acyclic nucleosides of thieno[2,3-d] pyrimidine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Chlorethylmethylether wurde bei der Synthese azyklischer Nukleoside von Thieno[2,3-d]-Pyrimidinderivaten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 60 g/l bei 20 °C.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Basen lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloroethyl methyl ether |
| Dichte | 1.04 |
| Siedepunkt | 89°C to 90°C |
| Flammpunkt | 8°C (46°F) |
| Strukturformel | CH3OCH2CH2Cl |
| Brechungsindex | 1.409 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3271 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 60g/L at 20°C. |
| Formelmasse | 94.54 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Chloroethyl methyl ether
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloroethyl methylether