Learn More
2-Chlorethylmethylether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10379033 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10379033 2.5 L 2.50 Liter
10042900 100 mL 100 Milliliter
10286750 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10379033 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 221770025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 627-42-9 | C3H7ClO | 94.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-42-9
Summenformel C3H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 94.54
MDL-Nummer MFCD00000972
InChI-Schlüssel XTIGGAHUZJWQMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl methyl ether, 2-methoxyethyl chloride, ethane, 1-chloro-2-methoxy, 2-chloroethylmethylether, unii-u890tj10ym, chloro-2-methoxyethane, chloroethyl-methyl ether, 1-chloro-2-methoxy-ethane, ether, 2-chloroethyl methyl
PubChem CID 12316
IUPAC-Name 1-Chlor-2-Methenoxyethan
SMILES COCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroethyl methyl ether
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -55°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 89°C to 90°C
Flammpunkt 15°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Strukturformel ClCH2CH2OCH3
Brechungsindex 1.4080 to 1.41
Menge 2.5 L
Beilstein 01,337
Relative Dichte 1.03
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 60g/L (20 c)
Viskosität 0.65 mPa.s (20°C)
Formelmasse 94.54
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloroethyl methyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.