Learn More
2-Chlorethylmethylether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-86707
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
627-42-9
C3H7ClO
94.54
MFCD00000972
XTIGGAHUZJWQMD-UHFFFAOYSA-N
2-chloroethyl methyl ether, 2-methoxyethyl chloride, ethane, 1-chloro-2-methoxy, 2-chloroethylmethylether, unii-u890tj10ym, chloro-2-methoxyethane, chloroethyl-methyl ether, 1-chloro-2-methoxy-ethane, ether, 2-chloroethyl methyl
12316
1-chloro-2-methoxyethane
COCCCl
627-42-9
C3H7ClO
94.54
MFCD00000972
XTIGGAHUZJWQMD-UHFFFAOYSA-N
2-chloroethyl methyl ether, 2-methoxyethyl chloride, ethane, 1-chloro-2-methoxy, 2-chloroethylmethylether, unii-u890tj10ym, chloro-2-methoxyethane, chloroethyl-methyl ether, 1-chloro-2-methoxy-ethane, ether, 2-chloroethyl methyl
12316
1-chloro-2-methoxyethane
COCCCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloroethyl methyl ether
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -55°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0300g/mL
Siedepunkt 89°C to 90°C
Flammpunkt 15°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCH2CH2OCH3
Brechungsindex 1.4080 to 1.41
Menge 100 mL
Beilstein 01,337
Relative Dichte 1.03
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 60g/L (20 c)
Viskosität 0.65 mPa.s (20°C)
Formelmasse 94.54
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloroethyl methyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /