Learn More
2-Chlordiethylether, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495727
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11495727 25 g 25 Gramm
11405737 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24308.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 628-34-2 | C4H9ClO | 108.57 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate. Photocatalytic oxidation of gaseous 2-chloroethyl ethyl sulfide over TiO2 illuminated with UV light and maintained at 25 or 80°C in air was found to suffer progressive oxidation to yield ethylene, chloroethylene , ethanol, acetaldehyde, chloroacetaldehyde, diethyl disulfide, 2-chloroethyl ethyl disulfide and bis(2-chloroethyl) disulfide as the main primary intermediates, and water (H2O), carbon dioxide (CO2), sulfur dioxide (SO2), surface sulfate ions (SO42-), and hydrogen chloride (HCl) as the final products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Die photokatalytische Oxidation von gasförmigem 2-Chlorethyl-ethylsulfid über TiO2, das mit UV-Licht beleuchtet wurde und bei 25 oder 80 °C in der Luft gehalten wurde, führte zu einer progressiven Oxidation, wodurch Ethylen, Chloroethylen, Ethanol, Acetaldehyd, Chloracetaldehyd, Diethyldisulfid, 2-Chlorethyl-ethyldisulfid und Bis(2-chlorethyl)-Disulfid als wichtigste Zwischenprodukte und Wasser (H2O), Kohlendioxid (CO2), Schwefeldioxid (SO2) und Oberflächen-Sulfationen (SO42-) und Chlorwasserstoff (HCl) als Endprodukte entstanden.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-34-2
Summenformel C4H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 108.57
MDL-Nummer MFCD00000974
InChI-Schlüssel GPTVQTPMFOLLOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl ethyl ether, 2-ethoxyethyl chloride, 2-chloroethylethylether, 2-chloroethoxyethane, 1-chloro-2-ethoxy-ethane, ether, 2-chloroethyl ethyl, beta-chloroethyl ethyl ether, ethyl beta-chloroethyl ether, ethane, 1-chloro-2-ethoxy, ccris 9095
PubChem CID 12341
IUPAC-Name 1-Chlor-2-ethoxyethan
SMILES CCOCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloroethyl ethyl ether
Schmelzpunkt -60°C
Siedepunkt 107°C to 108°C
Flammpunkt 6°C (43°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3271
Formelmasse 108.57
Reinheit (%) ≥98%