Learn More
2-Chlorodibenzo[b,f]-1,4-oxazepin-11(10H)-one, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chlorodibenzo[b,f]-1,4-oxazepin-11(10H)-one |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 245.66 |
| Reinheit (%) | 97% |