Learn More
2-Chlorbutan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Chlorobutane is used as a solvent and intermediate in organic synthesis. Further, it is involved in the preparation of active pharmaceutical ingredients, plasticizer, rubber, resin and surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Chlorbutan wird als Lösungsmittel und Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Ist darüber hinaus an der Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen, Weichmachern, Gummi, Harz und Tensiden beteiligt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Metallen, Kupfer, starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chlorobutane |
| Schmelzpunkt | °C to 141 to°C to 140°C |
| Dichte | 0.873 |
| Siedepunkt | 67°C to 69°C |
| Flammpunkt | -15°C (5°F) |
| Prozentgehaltsbereich | 98+% |
| Brechungsindex | 1.397 |
| Menge | 250 mL |
| UN-Nummer | UN1127 |
| Beilstein | 1718770 |
| Mehr anzeigen |