Learn More
2-Chlorbenzylcyanid, TRC
Artikelnummer. 30368246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30368246 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30368246 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36446510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzyl Cyanide
CAS 2856-63-5
Summenformel C8 H6 Cl N
Menge 10 g
Synonym 2-Chloro-benzeneacetonitrile, (o-Chlorophenyl)-acetonitrile, (2-Chlorophenyl)acetonitrile, 2-Chlorobenzeneacetonitrile, NSC 39462, o-Chlorobenzyl Cyanide, o-Chlorobenzyl Nitrile, o-Chlorophenylacetonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5H2
SMILES Clc1ccccc1CC#N
IUPAC-Name 2-(2-Chlorphenyl)Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 151.59
Formelmasse 151.0189