Learn More
2-Chlorbenzylchlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443874
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11443874 2500 g 2500 Gramm
11379639 250 g 250 Gramm
11433874 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443874 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11900.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 611-19-8 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
2-Chlorobenzyl chloride was used as a sensory irritant to evaluate the characteristic modifications of the normal breathing pattern of exposed mice. It is used as an intermediate for organic chemicals, pharmaceuticals, and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlorbenzylchlorid wurde als sensorisches Reizmittel verwendet, um die charakteristischen Veränderungen des normalen Atmungsmusters bei den exponierten Mäuse zu beurteilen. Es wird als Zwischenprodukt für organischen Chemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von starken Basen und Oxidationsmitteln fernhalten. Vor Hitze schützen. Nicht kompatibel mit Alkoholen, Aminen und Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-19-8
Summenformel C7H6Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 161.025
MDL-Nummer MFCD00000893
InChI-Schlüssel BASMANVIUSSIIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-2-chloromethyl benzene, 2-chlorobenzylchloride, o-chlorobenzyl chloride, alpha,2-dichlorotoluene, benzene, 1-chloro-2-chloromethyl, alpha,o-dichlorotoluene, ar,alpha-dichlorotoluene, ortho-alpha-dichlorotoluene, unii-h58di83rmd
PubChem CID 11906
IUPAC-Name 1-Chlor-2-(Chlormethyl)benzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chlorobenzyl chloride
Schmelzpunkt -13°C
Dichte 1.272
Siedepunkt 213°C to 214°C
Flammpunkt 109°C (228°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.559
Menge 2500 g
UN-Nummer UN2235
Beilstein 471700
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 161.03
Reinheit (%) ≥98%