Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chlorobenzoylacetonitrile |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 55°C to 59°C |
| Farbe | Gelb bis Beige |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 179.61 |
| Mehr anzeigen |